Trioctilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
T0502-25ML T0502-500ML T0502-100ML
TCIAT0502-25MLEA 18 EUR
TCIAT0502-25ML TCIAT0502-500ML TCIAT0502-100ML
Trioctilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Trioctilamina
Formula: C₂₄H₅₁N
Pto. Ebullición: 367°C
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 184°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009560
Núm. CAS: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bda5cb486908ad582a13e8a3134e251f66dbf78&vid=d47c3dc9bbd6d1416bef865c0073f0a51c481f5d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %