1-Octanol, anhidro 99%, AcroSeal®
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: n-Octanol
434581000 434580010
434581000.EA 53.9 EUR
434581000. 434580010.
1-Octanol, anhidro 99%, AcroSeal®
1-Octanol
Formula: H₃C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 130,23 g/mol
Pto. Ebullición: 195 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –16 °C
Densidad: 0,824 g/cm³
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002988
Núm. CAS: 111-87-5
EINECS: 203-917-6
Índice Merck: 13,06784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7db4a6be3aedee4af43781ec6deb31631bc376c1&vid=80cb13f618a2d3181daf8310324993f1f7c69fb2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.5 %
Residue after evaporation ≤0.004 %