trans-3-Hepteno ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H53482.03 H53482.06 H53482.14
H53482.03EA 67.5 EUR
H53482.03 H53482.06 H53482.14
trans-3-Hepteno ≥97%
trans-3-Hepteno
Formula: C₇H₁₄
Pto. Ebullición: 94 °C
Pto. de fusión: –137 °C
Densidad: 0,698
Pto. de inflamación: –1 °C (30 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009475
Núm. CAS: 14686-14-7
EINECS: 238-728-8
UN: 3295
ADR: 3,II