trans-4-Metil-2-penteno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-4-Methyl-2-pentene
M0394-25ML M0394-5ML
TCIAM0394-25MLEA 443 EUR
TCIAM0394-25ML TCIAM0394-5ML
trans-4-Metil-2-penteno ≥95.0% (por GC)
trans-4-Metil-2-penteno
Formula: C₆H₁₂
MW: 84,16 g/mol
Pto. Ebullición: 58°C
Pto. de fusión: –140,8 °C
Densidad: 0,6686 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -27°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00065138
Núm. CAS: 674-76-0
EINECS: 211-616-6
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e61046075f4d1e4e92c1187bcca1e1841b3e0e&vid=d73731c267fe74b9c0b95b8328e7a5f801032679&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %