Ácido 4-metoxisalicilico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido 2-hidroxi-p-anísico, Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzoico
H55345.06 H55345.14
H55345.06EA 55.9 EUR
H55345.06 H55345.14
Ácido 4-metoxisalicilico ≥98%
Ácido 4-metoxisalicilico
Purity: 98% CAS No.: 2237-36-7 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 158-159° MDL No.: MFCD00002450
Formula: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
Pto. Ebullición: 327 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 158…159 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002450
Núm. CAS: 2237-36-7
EINECS: 218-801-0