4,6-Difluoroindol ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4,6-Difluoro-1H-indol
H54536.03
H54536.06
H54536.03EA
121
EUR
H54536.03
H54536.06
4,6-Difluoroindol ≥97%
4,6-Difluoroindol
Purity: 97%
CAS No.: 199526-97-1
Molecular Formula: C8H5F2N
Formula Weight: 153.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Formula:
C₈H₅F₂N MW: 153,13 g/mol |
Número MDL:
MFCD01075213 Núm. CAS: 199526-97-1 |