Triacetato de erbio tetrahidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Erbium(III) acetate tetrahydrate
45897.14 45897.22
45897.14EA 101 EUR
45897.14 45897.22
Triacetato de erbio tetrahidrato ≥99%
Triacetato de erbio tetrahidrato
Purity: 99% CAS No.: 15280-57-6 Molecular Formula: C6H9ErO6.4H2O Formula Weight: 416.45 (344.39anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 2.114 Appearance: Pink Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013034
Formula: C₆H₉ErO₆·4H₂O
MW: 416.45 g/mol
Densidad: 2.114
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013034
Núm. CAS: 15280-57-6
EINECS: 247-067-4