Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(4-Chlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Chlorophenylboronic acid Pinacol ester, 4-Chlorobenzeneboronic acid pinacol ester, 1-Chloro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene
H55984.03 H55984.06 H55984.14
H55984.03EA 29.1 EUR
H55984.03 H55984.06 H55984.14
Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster ≥97%
Ácido 4-clorofenilborónico, pinacol éster
Formula: C₁₂H₁₆BClO₂
MW: 238,52 g/mol
Pto. de fusión: 50…55 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663875
Núm. CAS: 195062-61-4