Ácido 5-ciano-3-piridinborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinonitrile, 3-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid Pinacol ester, 3-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester, 2-(5-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
H54385.MD
H54385.03
H54385.MDEA
63.3
EUR
H54385.MD
H54385.03
Ácido 5-ciano-3-piridinborónico, pinacol éster 96%
Ácido 5-ciano-3-piridinborónico, pinacol éster
Purity: 96%
CAS No.: 402718-29-0
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 122-124°
MDL No.: MFCD07780755
Formula:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Pto. de fusión: 122…124 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07780755 Núm. CAS: 402718-29-0 |