Ácido 2-ciano-5-piridinborónico, pinacol éster 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Cyano-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)picolinonitrile, 2-(6-Cyano-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Cyano-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Cyanopyridine-5-boronic acid pinacol ester
H54689.MD
H54689.03
H54689.MDEA
163
EUR
H54689.MD
H54689.03
Ácido 2-ciano-5-piridinborónico, pinacol éster 96%
Ácido 2-ciano-5-piridinborónico, pinacol éster
Purity: 96%
CAS No.: 741709-63-7
Molecular Formula: C12H15BN2O2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 105-106°
MDL No.: MFCD06657825
Formula:
C₁₂H₁₅BN₂O₂ Pto. de fusión: 105…106 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06657825 Núm. CAS: 741709-63-7 |