2-Cloro-4-nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C0690-500G C0690-25G
TCIAC0690-500GEA 189 EUR
TCIAC0690-500G TCIAC0690-25G
2-Cloro-4-nitrotolueno ≥99.0% (por GC)
2-Cloro-4-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Pto. Ebullición: 260°C
Pto. de fusión: 68 °C
Número MDL: MFCD00007210
Núm. CAS: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN: 3457
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2aba2df7400a85e348ca0dc8d1dbfe51249e126&vid=4f9363ac02e64d144885e1cb2b37e3d60c007c58&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 65.0 deg-C