4-Hexiloxianilina ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55868.06 H55868.14
H55868.06EA 75.6 EUR
H55868.06 H55868.14
4-Hexiloxianilina ≥99%
4-Hexiloxianilina
Formula: C₁₂H₁₉NO
Pto. Ebullición: 155…158 °C (5 mmHg)
Pto. de fusión: 43…45 °C
Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007868
Núm. CAS: 39905-57-2
EINECS: 254-696-8