4-Propoxianilina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55096.03 H55096.06
H55096.03EA 47.7 EUR
H55096.03 H55096.06
4-Propoxianilina ≥97%
4-Propoxianilina
Formula: C₉H₁₃NO
Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043621
Núm. CAS: 4469-80-1
EINECS: 224-740-0