3-Benciloxianilina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H55708.06
H55708.14
H55708.06EA
77.9
EUR
H55708.06
H55708.14
3-Benciloxianilina ≥98%
3-Benciloxianilina
Purity: 98%
CAS No.: 1484-26-0
Molecular Formula: C13H13NO
Formula Weight: 199.25
Physical Form: Solid
Appearance: Pale brown
Melting Point: 63-67°
MDL No.: MFCD00007784
Formula:
C₁₃H₁₃NO MW: 199,25 g/mol Pto. de fusión: 63…67 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007784 Núm. CAS: 1484-26-0 EINECS: 216-056-6 |