6-Bromoquinolina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55111.03 H55111.06
H55111.03EA 47.1 EUR
H55111.03 H55111.06
6-Bromoquinolina ≥97%
6-Bromoquinolina
Purity: 97% CAS No.: 5332-25-2 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6630 Melting Point: 24° MDL No.: MFCD00024023
Formula: C₉H₆BrN
Pto. de fusión: 24 °C
Densidad: 1,538
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00024023
Núm. CAS: 5332-25-2
EINECS: 226-238-7