2-Cloro-5-formilpiridina 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55550.03 H55550.06
H55550.03EA 107 EUR
H55550.03 H55550.06
2-Cloro-5-formilpiridina 96%
2-Cloro-5-formilpiridina
Purity: 96% CAS No.: 23100-12-1 Molecular Formula: C6H4ClNO Formula Weight: 141.56 Melting Point: 77-81° MDL No.: MFCD03095223
Formula: C₆H₄ClNO
Pto. de fusión: 77…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095223
Núm. CAS: 23100-12-1