Potasio hidrogenocarbonato, reagent
Proveedor: VWR Chemicals
Sinónimos: Potasio bicarbonato
0889-1KGEA 171 EUR
0889-1KG 0889-500G
Potasio hidrogenocarbonato, reagent
Potasio hidrogenocarbonato
Formula: KHCO₃
MW: 100.12 g/mol
Pto. de fusión: 292
Densidad: 2.17 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011402
Núm. CAS: 298-14-6
EINECS: 206-059-0
Índice Merck: 13,07691