Sodio hidrogenosulfito ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
7448-12EA 56.9 EUR
7448-12 7448-20
Sodio hidrogenosulfito ≥58,5%, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodio hidrogenosulfito
Formula: HNaO₃S
Pto. de fusión: 300 °C
Densidad: 2,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167602
Núm. CAS: 7631-90-5
EINECS: 231-548-0
UN: 2693
ADR: 8,III
Índice Merck: 12,08731
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (as SO₂) ≥58.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.02 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.002 %