Ácido sulfúrico 6 mol/l (12 N) aqueous solution

Proveedor: PROLABO CMP
Peligro

MC309383.1000 MC309383.2500
PRLSMC309383.1000EA 0 EUR
PRLSMC309383.1000 PRLSMC309383.2500
Ácido sulfúrico 6 mol/l (12 N) aqueous solution
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330
Pto. de fusión: 10.38
Densidad: 1.84
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR