Ácido 6-fluoronicotinico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55147.MD H55147.03
H55147.MDEA 54.2 EUR
H55147.MD H55147.03
Ácido 6-fluoronicotinico ≥97%
Ácido 6-fluoronicotinico
Purity: 97% CAS No.: 403-45-2 Molecular Formula: C6H4FNO2 Formula Weight: 141.10 Melting Point: 144-148° MDL No.: MFCD01859863
Formula: C₆H₄FNO₂
Pto. de fusión: 144…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01859863
Núm. CAS: 403-45-2