1-Fenil-2-(trimetilsilil)acetileno ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimethyl(phenylethynyl)silane
H55866.06 H55866.14 H55866.22
H55866.06EA 56.1 EUR
H55866.06 H55866.14 H55866.22
1-Fenil-2-(trimetilsilil)acetileno ≥99%
1-Fenil-2-(trimetilsilil)acetileno
Purity: 99% CAS No.: 2170-06-1 Molecular Formula: C11H14Si Formula Weight: 174.32 Flash Point: 74°(165°F) Physical Form: Liquid Density: 0.886 Refractive Index: 1.5280 Appearance: Colourless Boiling Point: 87-88°/9mm Beilstein Reference: 3088678 MDL No.: MFCD00054860
Formula: C₁₁H₁₄Si
MW: 174.32 g/mol
Pto. Ebullición: 87…88 °C (9 mmHg)
Densidad: 0.886
Pto. de inflamación: 74 °C (165 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054860
Núm. CAS: 2170-06-1