2,6-Di-terc-butilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
H55761.03
H55761.06
H55761.14
H55761.03EA
61.7
EUR
H55761.03
H55761.06
H55761.14
2,6-Di-terc-butilpiridina ≥97%
2,6-Di-terc-butilpiridina
Purity: 97+%
CAS No.: 585-48-8
Molecular Formula: C13H21N
Formula Weight: 191.32
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.4730
Boiling Point: 100-101°/23mm
Beilstein Reference: 125886
Merck Reference: 14,3036
MDL No.: MFCD00006306
Formula:
C₁₃H₂₁N MW: 191,32 g/mol Pto. Ebullición: 100…101 °C (23 mmHg) Densidad: 0,867 Pto. de inflamación: 71 °C (160 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006306 Núm. CAS: 585-48-8 EINECS: 209-557-6 Índice Merck: 14,3036 |