2,6-Di-terc-butilpiridina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1804-25G D1804-5G
TCIAD1804-25GEA 356 EUR
TCIAD1804-25G TCIAD1804-5G
2,6-Di-terc-butilpiridina ≥97.0% (por GC)
2,6-Di-terc-butilpiridina
Formula: C₁₃H₂₁N
MW: 191,32 g/mol
Pto. Ebullición: 101°C
Pto. de fusión: 2°C
Densidad: 0,852 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 71°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006306
Núm. CAS: 585-48-8
EINECS: 209-557-6
Índice Merck: 14,03036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&vid=862672e615c23030ce90fdfde5bceb0c4fa029d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %