Monocloruro de iodo 1 M dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Iodo monocloruro
H31938.AE H31938.AP
H31938.AEEA 69.8 EUR
H31938.AE H31938.AP
Monocloruro de iodo 1 M dichloromethane
Monocloruro de iodo
CAS No.: 7790-99-0 Molecular Formula: ClI Formula Weight: 162.36 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011354
Formula: ClI
MW: 162.36 g/mol
Pto. Ebullición: 97.3
Pto. de fusión: 26
Densidad: 1.420
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011354
Núm. CAS: 7790-99-0
EINECS: 232-236-7
UN: 2922
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,05039