Dicloruro de oxalilo 2 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H31617.AE H31617.AP
H31617.AEEA 56.3 EUR
H31617.AE H31617.AP
Dicloruro de oxalilo 2 M in dichloromethane
Dicloruro de oxalilo
CAS No.: 79-37-8 Molecular Formula: C2Cl2O2 Formula Weight: 126.93 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00000704
Formula: C₂Cl₂O₂
Densidad: 1,335
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000704
Núm. CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
UN: 2922
ADR: 8,II