Titanio (IV) cloruro 1 M in dichloromethane
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tetracloruro de titanio
H31830.AE H31830.AP
H31830.AEEA 59.5 EUR
H31830.AE H31830.AP
Titanio (IV) cloruro 1 M in dichloromethane
Titanio (IV) cloruro
CAS No.: 7550-45-0 Molecular Formula: Cl4Ti Formula Weight: 189.69 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00011267
Formula: Cl₄Ti
MW: 189.69 g/mol
Pto. Ebullición: 136
Pto. de fusión: 136.2
Densidad: 1.365
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011267
Núm. CAS: 7550-45-0
EINECS: 231-441-9
UN: 2922
ADR: 8 III
Índice Merck: 13,09555