2,5-Dibromohidroquinona ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H55453.06
H55453.14
H55453.06EA
82
EUR
H55453.06
H55453.14
2,5-Dibromohidroquinona ≥97%
2,5-Dibromohidroquinona
Purity: 97%
CAS No.: 14753-51-6
Molecular Formula: C6H4Br2O2
Formula Weight: 267.90
Melting Point: 191-194°
MDL No.: MFCD00192664
Formula:
C₆H₄Br₂O₂ Pto. de fusión: 191…194 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192664 Núm. CAS: 14753-51-6 |