2-Cloro-5-fluoropirimidina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H55055.03 H55055.06
H55055.03EA 77 EUR
H55055.03 H55055.06
2-Cloro-5-fluoropirimidina ≥97%
2-Cloro-5-fluoropirimidina
Formula: C₄H₂ClFN₂
Densidad: 1,073
Pto. de inflamación: 65 °C (149 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788197
Núm. CAS: 62802-42-0
UN: 3267
ADR: 8,III