Ácido clorhídrico 100 ml/l
Proveedor: PROLABO CMP
|
Atención
|
MC311097.2500
MC311097.5000
MC311097.5020
MC311097.9010
PRLSMC311097.2500EA
0
EUR
PRLSMC311097.2500
PRLSMC311097.5000
PRLSMC311097.5020
PRLSMC311097.9010
Ácido clorhídrico 100 ml/l
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa) Densidad: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...