Acetilcitrato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0086-25G A0086-500G
TCIAA0086-25GEA 16 EUR
TCIAA0086-25G TCIAA0086-500G
Acetilcitrato de trietilo ≥97.0% (por GC)
Acetilcitrato de trietilo
Formula: C₁₄H₂₂O₈
Pto. Ebullición: 229°C
Pto. de inflamación: 188°C
Número MDL: MFCD00049378
Núm. CAS: 77-89-4
EINECS: 201-066-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97877445405d41defc7570785d8913b2e3c4dedf&vid=97877445405d41defc7570785d8913b2e3c4dedf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %