(2-Bromofenil)acetona 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 1-(2-Bromophenyl)propan-2-one
350590010 350590050
ACRO350590010EA 16.4 EUR
ACRO350590010 ACRO350590050
(2-Bromofenil)acetona 99%
(2-Bromofenil)acetona
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03410431
Núm. CAS: 21906-31-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5595 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %