(3-Bromofenil)acetona 98+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
350600050 350600250
ACRO350600050EA 90 EUR
ACRO350600050 ACRO350600250
(3-Bromofenil)acetona 98+%
(3-Bromofenil)acetona
Formula: C₉H₉BrO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210400
Núm. CAS: 21906-32-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear light yellow to dark yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5570 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %