(4-Bromofenil)acetona 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: 4-Bromophenylacetone
380220050 380220250
ACRO380220050EA 78.7 EUR
ACRO380220050 ACRO380220250
(4-Bromofenil)acetona 97%
(4-Bromofenil)acetona
Formula: C₉H₉BrO
MW: 213.07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00210401
Núm. CAS: 6186-22-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5560 to 1.5590 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %