(4-Bromofenil)acetona ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Bromophenylacetone
A19028.14
A19028.06
A19028.14EA
258
EUR
A19028.14
A19028.06
(4-Bromofenil)acetona ≥98%
(4-Bromofenil)acetona
Purity: 98%
CAS No.: 6186-22-7
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.07
MDL No.: MFCD00210401
Formula:
C₉H₉BrO MW: 213,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210401 Núm. CAS: 6186-22-7 |