Dicloro(clorometil)metilsilano 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
313370250 313371000
ACRO313370250EA 38.7 EUR
ACRO313370250 ACRO313371000
Dicloro(clorometil)metilsilano 95%
Dicloro(clorometil)metilsilano
Formula: C₂H₅Cl₃Si
Pto. Ebullición: 121…122 °C
Densidad: 1,26 g/cm³
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000874
Núm. CAS: 1558-33-4
EINECS: 216-319-5
UN: 2986
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4510 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %