Valeramida 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
422440025 422440250 422440050
ACRO422440025EA 39.4 EUR
ACRO422440025 ACRO422440250 ACRO422440050
Valeramida 97%
Valeramida
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. de fusión: 101…106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041895
Núm. CAS: 626-97-1
EINECS: 210-974-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %