Oro (III) acetato ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
39742.02
39742.03
39742.06
39742.02EA
172
EUR
39742.02
39742.03
39742.06
Oro (III) acetato ≥99.9% (metals basis)
Oro (III) acetato
Purity: 99.9%
CAS No.: 15804-32-7
Molecular Formula: Au(O2CCH3)3
Formula Weight: 374.10
Physical Form: Powder
Formula:
C₆H₉AuO₆ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00210614 Núm. CAS: 15804-32-7 EINECS: 244-137-6 |