2-(Propiloxi)etanol 98%, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Ethylene glycol monopropyl ether, 2-Propoxyethanol, Propyl glycol
418400010 418400050 418400000
ACRO418400010EA 76 EUR
ACRO418400010 ACRO418400050 418400000.
2-(Propiloxi)etanol 98%, puro
2-(Propiloxi)etanol
Formula: C₅H₁₂O₂
Pto. de fusión: –70 °C
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00072645
Núm. CAS: 2807-30-9
EINECS: 220-548-6
UN: 1986
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥97.5 %