Hexaclororodato de tripotasio ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
41013.01
41013.03
41013.06
41013.01EA
172
EUR
41013.01
41013.03
41013.06
Hexaclororodato de tripotasio ≥99.99% (metals basis) Rh ≥ 23.3%, Premion®
Hexaclororodato de tripotasio
Purity: 99.99%
CAS No.: 13845-07-3
Molecular Formula: K3RhCl6
Formula Weight: 432.93
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00192414
Formula:
Cl₆K₃Rh MW: 432,92 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192414 Núm. CAS: 13845-07-3 EINECS: 237-569-1 |