Ácido 4-Butoxifenilborónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Butoxyphenyl)boronic acid, 4-n-Butoxyphenylboronic acid
H52865.03
H52865.06
H52865.03EA
37.8
EUR
H52865.03
H52865.06
Ácido 4-Butoxifenilborónico ≥98%
Ácido 4-Butoxifenilborónico
Purity: 98%
CAS No.: 105365-51-3
Molecular Formula: C10H15BO3
Formula Weight: 194.04
Melting Point: 102-104°
MDL No.: MFCD03427054
Formula:
C₁₀H₁₅BO₃ MW: 194,04 g/mol Pto. de fusión: 102…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427054 Núm. CAS: 105365-51-3 |