Dicloruro de malonilo 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
125280250 125281000
ACRO125280250EA 98.4 EUR
ACRO125280250 ACRO125281000
Dicloruro de malonilo 97%
Dicloruro de malonilo
Formula: C₃H₂Cl₂O₂
Pto. Ebullición: 47 °C (15 mmHg)
Densidad: 1,45 g/cm³
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000735
Núm. CAS: 1663-67-8
EINECS: 216-772-9
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to orange to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4660 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.0003 %
Conductivity ≤1 µS/cm