Decafluorobifenilo 99%

Proveedor: Thermo Fisher Scientific

111830050 111830010
ACRO111830050EA 42 EUR
ACRO111830050 ACRO111830010
Decafluorobifenilo 99%
Decafluorobifenilo
Formula: C₁₂F₁₀
Pto. Ebullición: 206 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 68…70 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000292
Núm. CAS: 434-90-2
EINECS: 207-107-3
UN: 3152
ADR: 9,II

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HCl ≥95 %
Free acid (HCOOH) ≤0.03 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR