Sulfato de europio (III) octahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
13210.06
13210.14
13210.06EA
147
EUR
13210.06
13210.14
Sulfato de europio (III) octahidrato ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Sulfato de europio (III) octahidrato
Purity: 99.99%
CAS No.: 10031-55-7
Molecular Formula: Eu2(SO4)3.8H2O
Formula Weight: 736.23 (592.10anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Merck Reference: 14,3904
MDL No.: MFCD00149704
Formula:
Eu₂O₁₂S₃·8H₂O Pto. de fusión: 375 °C (-8H₂O) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149703 Núm. CAS: 10031-55-7 EINECS: 236-903-3 Índice Merck: 14,3904 |