Cesio solución patrón, 10000 mg/L Cs en ácido nítrico 5% (de Cs₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14425.AD 14425.AE 14425.AP
14425.ADEA 113 EUR
14425.AD 14425.AE 14425.AP
Cesio solución patrón, 10000 mg/L Cs en ácido nítrico 5% (de Cs₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cesio
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificaciones: Trazable a NIST