Cesio solución patrón, 1000 mg/L Cs en ácido nítrico 5% (de Cs₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13825.AD 13825.AE 13825.AP
13825.ADEA 77.6 EUR
13825.AD 13825.AE 13825.AP
Cesio solución patrón, 1000 mg/L Cs en ácido nítrico 5% (de Cs₂CO₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de cesio
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificaciones: Trazable a NIST
Order Now
ESPECIFICACIONES
Environmentally Preferable
MDL No. MFCD00134037