Cesio solución patrón, 1000 mg/L Cs en ácido nítrico 5% (de Cs₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88058.AE
88058.AP
88058.AEEA
53.7
EUR
88058.AE
88058.AP
Cesio solución patrón, 1000 mg/L Cs en ácido nítrico 5% (de Cs₂CO₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de cesio
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Certificaciones: Trazable a NIST