Disprosio solución patrón, 10000 mg/L Dy en ácido nítrico 5% (de Dy₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
14426.AD 14426.AE 14426.AP
14426.ADEA 116 EUR
14426.AD 14426.AE 14426.AP
Disprosio solución patrón, 10000 mg/L Dy en ácido nítrico 5% (de Dy₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de disprosio
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificaciones: Trazable a NIST