Disprosio solución patrón, 1000 mg/L Dy en ácido nítrico 5% (de Dy₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13838.AD 13838.AE 13838.AP
13838.ADEA 86.3 EUR
13838.AD 13838.AE 13838.AP
Disprosio solución patrón, 1000 mg/L Dy en ácido nítrico 5% (de Dy₂O₃) Specpure® patrón mono elementos para ICP
Normativas Estándares catiónicos Estándares de disprosio
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificaciones: Trazable a NIST