Disprosio solución patrón, 1000 mg/L Dy en ácido nítrico 5% (de Dy₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Scientific
88062.AE
88062.AP
88062.AEEA
44.2
EUR
88062.AE
88062.AP
Disprosio solución patrón, 1000 mg/L Dy en ácido nítrico 5% (de Dy₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas
Estándares catiónicos
Estándares de disprosio
Molecular Formula: Dy₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010982
Certificaciones: Trazable a NIST