Gadolinio solución patrón, 1000 mg/L Gd en ácido nítrico 5% (de Gd₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
88065.AE 88065.AP
88065.AEEA 50.7 EUR
88065.AE 88065.AP
Gadolinio solución patrón, 1000 mg/L Gd en ácido nítrico 5% (de Gd₂O₃) Specpure® patrón para AAS
Normativas Estándares catiónicos Estándares de gadolinio
Molecular Formula: Gd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011022
Certificaciones: Trazable a NIST